Galliumtribromid, anhydrous 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Gallium (III) bromide
IN1867-100G
IN1867-25G
APOSIN1867-100GEA
11510
DKK
APOSIN1867-100G
APOSIN1867-25G
Galliumtribromid, anhydrous 99.99%
Galliumtribromid
Formel:
Br₃Ga Molekylvægt: 309.44 g/mol Kogepunkt: 279 °C Smeltepunkt: 121.5 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016100 CAS-nummer: 13450-88-9 |