Gadoliniumtrichlorid hexahydrat 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1822-100G IN1822-5G
APOSIN1822-100GEA 2400 DKK
APOSIN1822-100G APOSIN1822-5G
Gadoliniumtrichlorid hexahydrat 99,9%
Gadoliniumtrichlorid hexahydrat
Formel: Cl₃Gd·6H₂O
Massefylde: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149732
CAS-nummer: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6