Gadoliniumtrichlorid, vandfri 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1819-100G IN1819-25G IN1819-5G
APOSIN1819-100GEA 7520 DKK
APOSIN1819-100G APOSIN1819-25G APOSIN1819-5G
Gadoliniumtrichlorid, vandfri 99,9%
Gadoliniumtrichlorid
Formel: Cl₃Gd
Smeltepunkt: 609 °C
Massefylde: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011024
CAS-nummer: 10138-52-0
EINECS: 233-386-6