Natriumbromat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN1803-100G IN1803-25G
APOSIN1803-100GEA 218 DKK
APOSIN1803-100G APOSIN1803-25G
Natriumbromat
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
Molekylvægt: 150.89 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 381 °C (dec.)
Massefylde: 3.33 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003476
CAS-nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN nummer: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736