Europium(III)oxid 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
IN1789-25G
IN1789-5G
APOSIN1789-25GEA
5290
DKK
APOSIN1789-25G
APOSIN1789-5G
Europium(III)oxid 99.99%
Europium(III) oxide
Formel:
Eu₂O₃ Kogepunkt: 4118 °C Smeltepunkt: 2291 °C Massefylde: 7,42 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010997 CAS-nummer: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 |