Europiumtrinitrat, hydrat 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1780-25G IN1780-5G IN1780-100G
APOSIN1780-25GEA 4310 DKK
APOSIN1780-25G APOSIN1780-5G APOSIN1780-100G
Europiumtrinitrat, hydrat 99.99%
Europiumtrinitrat, hydrat
Formel: EuN₃O₉·xH₂O
Smeltepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149697
CAS-nummer: 100587-95-9
UN nummer: 1477
ADR: 5.1,III