Europiumtrinitrat, hydrat 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
IN1777-100G
IN1777-10G
APOSIN1777-100GEA
10370
DKK
APOSIN1777-100G
APOSIN1777-10G
Europiumtrinitrat, hydrat 99,9%
Europiumtrinitrat, hydrat
Formel:
EuN₃O₉·xH₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149697 CAS-nummer: 100587-95-9 UN nummer: 1477 ADR: 5.1,III |