Europium(III)bromid 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN1762-100G
IN1762-10G
APOSIN1762-100GEA
7850
DKK
APOSIN1762-100G
APOSIN1762-10G
Europium(III)bromid 99.99%
Europium(III) bromide
Formel:
Br₃Eu Smeltepunkt: 702 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
13759-88-1 |