Erbiumtrichlorid hexahydrat 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1693-100G IN1693-25G
APOSIN1693-100GEA 2620 DKK
APOSIN1693-100G APOSIN1693-25G
Erbiumtrichlorid hexahydrat 99,9%
Erbiumtrichlorid hexahydrat
Formel: Cl₃Er·6H₂O
Molekylvægt: 381.71 g/mol
Smeltepunkt: 774 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149693
CAS-nummer: 10025-75-9
EINECS: 233-385-0