Dysprosium(III)oxid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
IN1663-100G
IN1663-250G
IN1663-25G
APOSIN1663-100GEA
4640
DKK
APOSIN1663-100G
APOSIN1663-250G
APOSIN1663-25G
Dysprosium(III)oxid 99,9%
Dysprosium(III) oxide
Formel:
Dy₂O₃ Smeltepunkt: 2340 °C Massefylde: 7,81 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010986 CAS-nummer: 1308-87-8 EINECS: 215-164-0 |