Dysprosiumtrinitrat, pentahydrat 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN1651-100G IN1651-25G
APOSIN1651-100GEA 3750 DKK
APOSIN1651-100G APOSIN1651-25G
Dysprosiumtrinitrat, pentahydrat 99,9%
Dysprosiumtrinitrat, pentahydrat
Formel: DyN₃O₉·5H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149683
CAS-nummer: 10031-49-9
EINECS: 233-410-5
UN nummer: 1477
ADR: 5.1,III