Kobber(II)sulfat pentahydrat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
IN1591-1KG IN1591-250G
APOSIN1591-1KGEA 698 DKK
APOSIN1591-1KG APOSIN1591-250G
Kobber(II)sulfat pentahydrat 99%
Kobber(II)sulfat pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Smeltepunkt: 110 °C (dec.)
Massefylde: 2,284 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III