Kobberselenid 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Copper(II) selenide
IN1588-25G IN1588-100G
APOSIN1588-25GEA 2380 DKK
APOSIN1588-25G APOSIN1588-100G
Kobberselenid 99.999%
Kobberselenid
Formel: CuSe
Molekylvægt: 142.51 g/mol
Smeltepunkt: 550 °C (dec.)
Massefylde: 5.99 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016058
CAS-nummer: 1317-41-5
Merck Index: 12,02719