Kobber(II)oxid 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1579-100G IN1579-500G
APOSIN1579-100GEA 3050 DKK
APOSIN1579-100G APOSIN1579-500G
Kobber(II)oxid 99.99%
Kobber(II)oxid
Formel: CuO
Smeltepunkt: 1362 °C
Massefylde: 6,315 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-nummer: 1317-38-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III