Kobber(II)oxid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1576-1KG IN1576-500G
APOSIN1576-1KGEA 0 DKK
APOSIN1576-1KG APOSIN1576-500G
Kobber(II)oxid 99,9%
Kobber(II)oxid
Formel: CuO
Smeltepunkt: 1362 °C
Massefylde: 6,315 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-nummer: 1317-38-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III