Kobber(II)nitrat hemipentahydrat 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
IN1570-100G IN1570-500G
APOSIN1570-100GEA 3170 DKK
APOSIN1570-100G APOSIN1570-500G
Kobber(II)nitrat hemipentahydrat 99.999%
Kobber(II)nitrat hemipentahydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Molekylvægt: 277.63 g/mol
Smeltepunkt: 255 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00211298
CAS-nummer: 19004-19-4
UN nummer: 3085
ADR: 5.1+8 II