Kobber(I)iodid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN1559-100G IN1559-1KG IN1559-500G
APOSIN1559-100GEA 186 DKK
APOSIN1559-100G APOSIN1559-1KG APOSIN1559-500G
Kobber(I)iodid 98%
Kobber(I)iodid
Formel: CuI
Kogepunkt: 1290 °C
Smeltepunkt: 605 °C
Massefylde: 5,62 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010978
CAS-nummer: 7681-65-4
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III