Kobber(II)chlorid dihydrat ACS
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN1543-100G IN1543-500G
APOSIN1543-100GEA 676 DKK
APOSIN1543-100G APOSIN1543-500G
Kobber(II)chlorid dihydrat ACS
Kobber(II)chlorid dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
Smeltepunkt: 100 °C (dec.)
Massefylde: 2,54 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149674
CAS-nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN nummer: 2802
ADR: 8,III