Kobber(I)chlorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1542-100G IN1542-500G IN1542-1KG
APOSIN1542-100GEA 349 DKK
APOSIN1542-100G APOSIN1542-500G APOSIN1542-1KG
Kobber(I)chlorid 99%
Kobber(I)chlorid
Formel: ClCu
Kogepunkt: 1490 °C
Smeltepunkt: 430 °C
Massefylde: 4,14 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010971
CAS-nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN nummer: 2802
ADR: 8,III