Chrom(III)nitrat 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
IN1477-100G
IN1477-25G
APOSIN1477-100GEA
3550
DKK
APOSIN1477-100G
APOSIN1477-25G
Chrom(III)nitrat 99,9%
Chromium(III) nitrate
Formel:
CrN₃O₉ Molekylvægt: 238.01 g/mol Smeltepunkt: 60 °C Massefylde: 1.8 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
13548-38-4 UN nummer: 2720 ADR: 5.1 III Merck Index: 12,02282 |