Cæsiumnitrat 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nitric acid cesium salt
IN1456-100G IN1456-500G
APOSIN1456-100GEA 1590 DKK
APOSIN1456-100G APOSIN1456-500G
Cæsiumnitrat 99,9%
Cæsiumnitrat
Formel: CsNO₃
Molekylvægt: 194.91 g/mol
Kogepunkt: 737
Smeltepunkt: 414 °C
Massefylde: 3.685 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010963
CAS-nummer: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN nummer: 1451
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,02057