Cerium (IV) sulfat tetrahydrat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cerium disulphate tetrahydrate, Ceric sulphate tetrahydrate
IN1426-100G IN1426-500G
APOSIN1426-100GEA 1160 DKK
APOSIN1426-100G APOSIN1426-500G
Cerium (IV) sulfat tetrahydrat 99%
Cerium (IV) sulfat tetrahydrat
Formel: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Molekylvægt: 404.3 g/mol
Massefylde: 3.91 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149427
CAS-nummer: 10294-42-5
UN nummer: 3085
ADR: 5.1+8 III
Merck Index: 12,02036