Calcium wolframate 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Calcium tungstate, Calcium tungsten oxide
IN1393-250G IN1393-50G
APOSIN1393-250GEA 2130 DKK
APOSIN1393-250G APOSIN1393-50G
Calcium wolframate 99,9%
Calcium wolframate
Formel: CaO₄W
Smeltepunkt: 1620 °C
Massefylde: 6,06 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010913
CAS-nummer: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4