Calciumchlorid 77%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1385A-100G IN1385A-50G IN1385A-1KG
APOSIN1385A-100GEA 186 DKK
APOSIN1385A-100G APOSIN1385A-50G APOSIN1385A-1KG
Calciumchlorid 77%
Calcium chloride
Formel: CaCl₂
Kogepunkt: 1670 °C
Smeltepunkt: 772 °C
Massefylde: 2,15 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8