Bismut (III) oxid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
IN1252-100G IN1252-500G
APOSIN1252-100GEA 1430 DKK
APOSIN1252-100G APOSIN1252-500G
Bismut (III) oxid 99,9%
Bismut (III) oxid
Formel: BiO₃
Molekylvægt: 465.96 g/mol
Kogepunkt: 1890 °C
Smeltepunkt: 817 °C
Massefylde: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003462
CAS-nummer: 1304-76-3
Merck Index: 13,01273