Bismuth(III)fluorid, vandfri 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN1243-100G IN1243-25G
APOSIN1243-100GEA 5780 DKK
APOSIN1243-100G APOSIN1243-25G
Bismuth(III)fluorid, vandfri 99.99%
Bismuth(III)fluorid
Formel: BiF₃
Smeltepunkt: 727 °C
Massefylde: 8,3 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010893
CAS-nummer: 7787-61-3
UN nummer: 3260
ADR: 8,II