Bismut(III)chlorid 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1240-100G IN1240-25G IN1240-250G
APOSIN1240-100GEA 5130 DKK
APOSIN1240-100G APOSIN1240-25G APOSIN1240-250G
Bismut(III)chlorid 99.999%
Bismut(III)chlorid
Formel: BiCl₃
Kogepunkt: 430 °C
Smeltepunkt: 230…232 °C
Massefylde: 4,75 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003461
CAS-nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2