Barium wolframate 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Barium(II) tungstate(VI)
IN1228-100G IN1228-50G
APOSIN1228-100GEA 3710 DKK
APOSIN1228-100G APOSIN1228-50G
Barium wolframate 99,9%
Barium wolframate
Formel: BaO₄W
Massefylde: 5,04 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 7787-42-0