Bariumtitanium trioxid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN1226-100G
IN1226-500G
APOSIN1226-100GEA
1620
DKK
APOSIN1226-100G
APOSIN1226-500G
Bariumtitanium trioxid 99,9%
Bariumtitanium trioxid
Formel:
BaO₃Ti Smeltepunkt: 1620 °C Massefylde: 6,08 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003447 CAS-nummer: 12047-27-7 |