Bariumsulfid 75%, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Barium(II) sulphide
IN1219-100G IN1219-25G IN1219-500G IN1219-2KG
APOSIN1219-100GEA 1040 DKK
APOSIN1219-100G APOSIN1219-25G APOSIN1219-500G APOSIN1219-2KG
Bariumsulfid 75%, Technical Grade
Barium sulphide
Formel: BaS
Smeltepunkt: 1200 °C
Massefylde: 4,25 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014192
CAS-nummer: 21109-95-5