Bariumnitrat 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN1210-100G IN1210-25G
APOSIN1210-100GEA 2730 DKK
APOSIN1210-100G APOSIN1210-25G
Bariumnitrat 99.999%
Barium nitrate
Formel: Ba(NO₃)₂
Molekylvægt: 261.34 g/mol
Smeltepunkt: 592 °C (dec.)
Massefylde: 3.23 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003442
CAS-nummer: 10022-31-8
UN nummer: 1479
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,00986