Bariumhydroxid octahydrat 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN1198-100G IN1198-25G
APOSIN1198-100GEA 1210 DKK
APOSIN1198-100G APOSIN1198-25G
Bariumhydroxid octahydrat 99.99%
Bariumhydroxid octahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Molekylvægt: 315.47 g/mol
Kogepunkt: 780
Smeltepunkt: 78 °C
Massefylde: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149152
CAS-nummer: 12230-71-6
UN nummer: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00980