Antimontrioxid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1126-250G IN1126-500G IN1126-1000G
APOSIN1126-250GEA 4310 DKK
APOSIN1126-250G APOSIN1126-500G APOSIN1126-1000G
Antimontrioxid 99,9%
Antimontrioxid
Formel: O₃Sb₂
Kogepunkt: 1550 °C (subl.)
Smeltepunkt: 656 °C
Massefylde: 5,67 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011214
CAS-nummer: 1309-64-4
UN nummer: 1549
ADR: 6.1,III