Antimon(III)ethanolat 99.99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN1117-50G IN1117-10G
APOSIN1117-50GEA 6870 DKK
APOSIN1117-50G APOSIN1117-10G
Antimon(III)ethanolat 99.99+%
Antimon(III)ethanolat
Formel: C₆H₁₅O₃Sb
Molekylvægt: 256.94 g/mol
Kogepunkt: 95 °C/11mmHg
Massefylde: 1.524 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015123
CAS-nummer: 10433-06-4