Antimontrichlorid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Antimon(III)chlorid
IN1108-100G IN1108-25G
APOSIN1108-100GEA 2290 DKK
APOSIN1108-100G APOSIN1108-25G
Antimontrichlorid 99,9%
Antimontrichlorid
Formel: SbCl₃
Kogepunkt: 283 °C
Massefylde: 3,14 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011212
CAS-nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN nummer: 1733
ADR: 8,II