Ammonium tetrathiomolybdate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1087-10G IN1087-50G IN1087-1G
APOSIN1087-10GEA 2300 DKK
APOSIN1087-10G APOSIN1087-50G APOSIN1087-1G
Ammonium tetrathiomolybdate
Ammonium tetrathiomolybdate
Formel: H₁₀MoN₂S₄
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00136013
CAS-nummer: 15060-55-6