Aluminumnitrat, hydrat 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1027-100G IN1027-500G
APOSIN1027-100GEA 1370 DKK
APOSIN1027-100G APOSIN1027-500G
Aluminumnitrat, hydrat 99.999%
Aluminumnitrat, hydrat
Formel: AlN₃O₉·H₂O
Kogepunkt: 130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003419
CAS-nummer: 25838-59-9
UN nummer: 1438
ADR: 5.1,III