Aluminumnitrat, hydrat 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1024-1KG IN1024-200G
APOSIN1024-1KGEA 1910 DKK
APOSIN1024-1KG APOSIN1024-200G
Aluminumnitrat, hydrat 99,9%
Aluminumnitrat, hydrat
Formel: AlN₃O₉·H₂O
Molekylvægt: 231.01 g/mol
Smeltepunkt: 73.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003419
CAS-nummer: 25838-59-9
UN nummer: 1438
ADR: 5.1 III