Magnesiumchlorid, anhydrous 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1017-1KG IN1017-500G
APOSIN1017-1KGEA 545 DKK
APOSIN1017-1KG APOSIN1017-500G
Magnesiumchlorid, anhydrous 99%
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molekylvægt: 95.21 g/mol
Kogepunkt: 1412
Smeltepunkt: 714 °C
Massefylde: 2.32 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684