Aluminiumfluorid, anhydrous 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Aluminum fluoride
IN1015-10G IN1015-25G
APOSIN1015-10GEA 1870 DKK
APOSIN1015-10G APOSIN1015-25G
Aluminiumfluorid, anhydrous 99,9%
Aluminium fluoride
Formel: AlF₃
Molekylvægt: 83.98 g/mol
Smeltepunkt: 1291 °C (subl.)
Massefylde: 3.1 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003426
CAS-nummer: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
Merck Index: 12,00351