Dikaliumtetrachloroplatinat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
IN1004-1G IN1004-5G
APOSIN1004-1GEA 545 DKK
APOSIN1004-1G APOSIN1004-5G
Dikaliumtetrachloroplatinat 95%
Dikaliumtetrachloroplatinat
Formel: Cl₄K₂Pt
Molekylvægt: 415.09 g/mol
Smeltepunkt: 265
Massefylde: 3.38 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011378
CAS-nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN nummer: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07855