Hexaammincobalttrichlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
IN0745-25G IN0745-100G IN0745-500G
APOSIN0745-25GEA 933 DKK
APOSIN0745-25G APOSIN0745-100G APOSIN0745-500G
Hexaammincobalttrichlorid
Hexaammincobalttrichlorid
Formel: H₁₈CoCl₃N₆
Molekylvægt: 267.47 g/mol
Smeltepunkt: 217 °C
Massefylde: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036304
CAS-nummer: 10534-89-1
Merck Index: 12,04711