Vitamin K1
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methyl-3-((7R,11R,E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione
BIV6240-1G BIV6240-25G BIV6240-5G
APOSBIV6240-1GEA 164 DKK
APOSBIV6240-1G APOSBIV6240-25G APOSBIV6240-5G
Vitamin K1
Vitamin K1
Formel: C₃₁H₄₆O₂
Molekylvægt: 450.6958 g/mol
Kogepunkt: ∼140 °C/0.001mmHg
Smeltepunkt: ∼ …20 °C
Massefylde: 0.984 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00214063
CAS-nummer: 84-80-0