Verapamil hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-((3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)amino)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylpentanenitrile hydrochloride, Verapamil HCl, 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile Hydrochloride, (±)-Verapamil hydrochloride
BIV1326-25G BIV1326-5G
APOSBIV1326-25GEA 1010 DKK
APOSBIV1326-25G APOSBIV1326-5G
Verapamil hydrochloride
Verapamil hydrochloride
Calcium channel blocker.
Formel: C₂₇H₃₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00055208
CAS-nummer: 152-11-4
EINECS: 205-800-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III