Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIU0402-1G BIU0402-500MG
APOSBIU0402-1GEA 523 DKK
APOSBIU0402-1G APOSBIU0402-500MG
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Formel: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O
Smeltepunkt: >140 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
CAS-nummer: 116295-90-0
EINECS: 243-347-5