Thapsigargin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIT4520-10MG BIT4520-1MG BIT4520-5MG
APOSBIT4520-10MGEA 6370 DKK
APOSBIT4520-10MG APOSBIT4520-1MG APOSBIT4520-5MG
Thapsigargin
Thapsigargin
Potent calcium releaser
Formel: C₃₄H₅₀O₁₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00083511
CAS-nummer: 67526-95-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III