Thiourea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Thiourinstof
BIT4110-1KG BIT4110-100G BIT4110-500G BIT4110-5KG BIT4110-10KG
APOSBIT4110-1KGEA 327 DKK
APOSBIT4110-1KG APOSBIT4110-100G APOSBIT4110-500G APOSBIT4110-5KG APOSBIT4110-10KG
Thiourea
Thiourea
Formel: NH₂CSNH₂
Molekylvægt: 76.12 g/mol
Smeltepunkt: 170…176 °C
Massefylde: 1.405 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008067
CAS-nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 13,09443