Trizma(R) maleate ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIT3097-100G BIT3097-50G
APOSBIT3097-100GEA 654 DKK
APOSBIT3097-100G APOSBIT3097-50G
Trizma(R) maleate ≥98%
Trizma(R) maleate
  • Buffer
Formel: C₈H₁₅NO₇
Smeltepunkt: 104…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 72200-76-1
EINECS: 276-455-6