2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tetrazolium salt, Tetrazolium Red, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, TTC
BIT3086-25G BIT3086-50G
APOSBIT3086-25GEA 469 DKK
APOSBIT3086-25G APOSBIT3086-50G
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Formel: C₁₉H₁₅ClN₄
Smeltepunkt: 249…251 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011963
CAS-nummer: 298-96-4
EINECS: 206-071-6