TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethan-1-sulfonsyre) ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
BIT3007-100G BIT3007-1KG BIT3007-500G
APOSBIT3007-100GEA 371 DKK
APOSBIT3007-100G APOSBIT3007-1KG APOSBIT3007-500G
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethan-1-sulfonsyre) ≥99%
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethan-1-sulfonsyre)
Biological buffer - useful range 6.8-8.2
  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formel: C₆H₁₅NO₆S
Molekylvægt: 229.25 g/mol
Smeltepunkt: 225 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007532
CAS-nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3